05-1242-S
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys9) Antibody, clone 6F12-H4, Trial Size
clone 6F12-H4, from mouse
Sinônimo(s):
H3K9me3, Histone H3 (trimethyl K9), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F12-H4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys9)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Representative data from a previous lot. Sonicated 3T3 L1 chromatin was subjected to chromatin immunoprecipitation using anti- trimethyl-histone H3 (Lys9) and the Magna ChIP G (Cat. #17-611) Kit. Successful immunoprecipitation of trimethylhistone H3 (Lys9) associated DNA fragments was verified by qPCR using primers flanking the p16 promoter.
Peptide Inhibition Analysis:
Peptide blocking assay demonstrates distinct preference of the antibody for the trimethyl form vs. the dimethyl form.
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP):
ChIP analysis of known chromosomal Suv39h targets (H3K9me3 in major satellites, mouseES cells).
Dot Blot Analysis:
Dot-blot analysis demonstrating specificity of anti-H3K9me3, clone 6F12-H4 for trimethyl Lys9 of histone H3.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis: A 0.5 – 5 μg dilution of this lot detected trimethyl histone H3 (Lys9) in HeLa acid extracts.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. Avoid freezing, which can damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa Acid Extract
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1