05-1100X
Anti-Sulfotyrosine Antibody, Clone Sulfo-1C-A2
clone Sulfo-1C-A2, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Clone Sulfo-1C-A2 Antibody, Sulfotyrosine Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Sulfo-1C-A2, monoclonal
reatividade de espécies
human, porcine, mouse, bovine
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
This clone was derived from the antibody described in Kehoe et al., 2006.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
General Post-translation Modification
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1