05-1044
Anti-Sin1 Antibody, clone 1C7.2
clone 1C7.2, from mouse
Sinônimo(s):
MEKK2-interacting protein 1, Mitogen-activated protein kinase 2-associated protein 1, SAPK-interacting protein 1, Stress-activated map kinase-interacting protein 1, TORC2 subunit MAPKAP1, mitogen-activated protein kinase associated protein 1, ras inhibit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C7.2, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPKAP1(79109)
Descrição geral
Sin1 is known to have multiple alternative splicing isoforms. Full-length Sin1 is a 522aa protein (59kDa). Sin1 (Isoform 5) (36 kDa) has exon 6 spliced to an alternative exon 7a that results in the loss of both the RBD and PHL domains. Sin1Isoform 2) (55 kDa) lacks exon 7 and lacks the RBD. Sin1 (Isoform 3) (53 kDa) lacks exon 8 lacks the PHL domain. Sin1 (Isoform 4) (37 kDa) lacks exon 1.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
This lot detected Sin1 at 1:1,000 dilution in A431 cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1