05-414
Anti-CrkL Antibody, clone 5-6
clone 5-6, Upstate®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5-6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRKL(1399)
Descrição geral
The antibody does not cross-react with CRKI or CRKII.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: Antibody detected CRKL in 15 μg of K562 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Western Blot and Immunoprecipitation:
K562 cell lysate
Immunocytochemistry:
Hela cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2