Documentos Principais
04-638
Sigma-Aldrich
Anti-TRF1 Antibody, clone BED5 57-6
clone BED5 57-6, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
TERF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, FLJ41416, PIN2, TRBF1, TRF, TRF1, hTRF1-AS, t-TRF1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BED5 57-6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, hamster, monkey, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TERF1(7013)
Especificidade
Detects TRF1
Imunogênio
Human TRF1 protein
Aplicação
This Anti-TRF1 Antibody, clone BED5 57-6 is validated for use in WB, IF for the detection of TRF1.
Qualidade
Routinely evaluated by Western Blot on HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
~60 kDa
forma física
Affinity purified immunoglobulin in PBS with 0.05% NaN3
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
PTOP and TRF1 help enhance the radio resistance in breast cancer cell.
Li, Z; Yang, X; Xia, N; Yang, L; Yu, H; Zhou, F; X, C; Zhou, Y
Cancer Cell International null