04-259
Anti-19S regulator non-ATPase subunit S5a/Rpn10 Antibody, clone S5a-18
clone S5a-18, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
S5a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S5a-18, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSMD4(5710)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2