04-1501
Anti-B7-H3 (CD276) Antibody, clone MJ8
clone MJ8, from rat
Sinônimo(s):
B7 homolog 3, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MJ8, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD276(80381)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunochistochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IH (Osamu, N., et al., 2008).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected BN-H3 on 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human placenta tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1