04-080
Anti-BAF250a/ARID1a Antibody, clone PSG3
clone PSG3, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-B120, Anti-BAF250, Anti-BAF250a, Anti-BM029, Anti-C1orf4, Anti-CSS2, Anti-ELD, Anti-MRD14, Anti-OSA1, Anti-P270, Anti-SMARCF1, Anti-hELD, Anti-hOSA1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PSG3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARID1A (8289)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Transcription Factors
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2