04-079-S
Anti-trimethyl-Histone H4 (Lys20) Antibody, Trial Size, rabbit monoclonal
culture supernatant, Upstate®
Sinônimo(s):
H4K20me3, Histone H4 (tri methyl K20)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human, vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys20)
Informações sobre genes
human ... H4C1(8359)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 106 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using 10 µL of either a negative control supernatant, or Anti-Trimethyl-Histone H4 (Lys20) antibody and the Magna ChIP A Kit (Cat. # 17-610). Successful immunoprecipitation of trimethyl-histone H4 (Lys20)-associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers B-Globin. Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Dot Blot Analysis: AbSurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665), which contain histone peptides with various modifications were probed with Cat. No 04-079-S, Anti-trimethyl Histone H4 (Lys20) (1:500 dilution). Proteins were visualized using a Donkey anti-rabbit IgG conjugated to HRP and a chemiluminescence detection system.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1