04-047
Anti-CUGBP2 Antibody, clone 1H2
clone 1H2, Upstate®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CELF2(10659)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Protein Trafficking
RNA Metabolism & Binding Proteins
RNA Binding Protein (RBP)
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2