03-0207-00
SMC® Human PD-1 High Sensitivity Immunoassay Kit
Sinônimo(s):
PD-1 Single Molecule Counting kit, PD-1 ultra-sensitive immunoassay, PD-1 immunoassay kit, Programmed cell death protein 1 kit, PD-1 kit
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
Nível de qualidade
Parâmetros
50 μL sample volume (diluted 2-fold in standard diluent)
assay range
intra-assay cv: ≤5%
(n=15)
linearity: 80-117%
(Plasma)
linearity: 91-135%
(Serum)
recovery range: 53-100%
(Plasma)
recovery range: 80-109%
(Serum)
sensitivity: 1.74 pg/mL
standard curve range: 0.87-3,000 pg/mL
inter-assay cv: ≤14%
(n=15)
técnica(s)
single molecule counting: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Research Category: Cancer
Research Sub-Category: Immuno-Oncology
Especificidade
Aplicação
Características e benefícios
- Accurate and reproducible performance on the state-of-the-art SMCxPRO® ultrasensitive immunoassay system.
- Compatiblity with automated liquid handling
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract