Documentos Principais
01-107
Sigma-Aldrich
Epidermal growth factor, human
suitable for cell culture
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Nome do produto
Proteína fator de crescimento epidérmico, recombinante humana,
fonte biológica
yeast
Nível de qualidade
descrição
Neural Stem Cells
purificado por
filtration through 0.2μm medium
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... EGF(1950)
Descrição geral
FUNÇÃO: SwissProt: P01133 # O EGF estimula o crescimento de vários tecidos epidérmicos e epiteliais in vivo e in vitro, e de alguns fibroblastos em cultura de células.
TAMANHO: 1207 aminoácidos; 133946 Da
LOCALIZAÇÃO SUBCELULAR: Membrana; proteína de membrana tipo I com passagem única.
SIMILARIDADE: SwissProt: P01133 ## Contém 9 domínios semelhantes ao EGF. & Contém 9 repetições de classe B do receptor LDL.
Qualidade
Rotineiramente avaliado em um ensaio de crescimento de 5 dias usando fibroblastos de prepúcio humano
forma física
Liofilizada a partir de ácido acético 100 mM com 3,5 mg de manitol
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.