S-087
APINACA (AKB-48) 5-Hydroxypentyl metabolite
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=NN(CCCCCO)C2=C1C=CC=C2)NC34CC5CC(C3)C[C@H](C4)C5
InChI
1S/C23H31N3O2/c27-9-5-1-4-8-26-20-7-3-2-6-19(20)21(25-26)22(28)24-23-13-16-10-17(14-23)12-18(11-16)15-23/h2-3,6-7,16-18,27H,1,4-5,8-15H2,(H,24,28)
chave InChI
JHUVNYPOUNCRTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)