Documentos Principais
PHL83180
Cubebin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H20O6
Número CAS:
Peso molecular:
356.37
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
descrição
mixture of diastereomers
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1OC[C@H](CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)[C@H]1CC4=CC(OCO5)=C5C=C4
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)