Documentos Principais
S-148
Supelco
Serotonin-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL (Ethanol w/ 0.1% BHT (v/w), as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8D4N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
216.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL (Ethanol w/ 0.1% BHT (v/w), as free base)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-65 to -96°C
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)