Documentos Principais
S-150
Supelco
Serotonin-beta-D-glucuronide-D4 solution
new
100 μg/mL (ACN:H2O (50:50)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16D4N2O7
Número CAS:
Peso molecular:
356.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL (ACN:H2O (50:50)(v/v))
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)