Documentos Principais
N-070
Supelco
Norquetiapine hydrochloride
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Norquetiapine hydrochloride solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H17N3S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
331.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]Cl.C12=CC=CC=C1N=C(N3CCNCC3)C4=C(C=CC=C4)S2
InChI
1S/C17H17N3S.ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;/h1-8,18H,9-12H2;1H
chave InChI
MJPARFLICDXWJT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Norquetiapine is a primary active metabolite of quetiapine, marketed as the atypical antipsychotic Seroquel® for the treatment of depression, bipolar disorder, and schizophrenia. It maintains most of the pharmacological effects of quetiapine with potencies similar to the parent drug.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Seroquel is a registered trademark of Astrazeneca UK
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)