M-168
5-MeO-DMT solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentração
1.0 mg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(OC)C=C21
InChI
1S/C13H18N2O/c1-15(2)7-6-10-9-14-13-5-4-11(16-3)8-12(10)13/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3
chave InChI
ZSTKHSQDNIGFLM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 5-MeO-DMT: Advancing Neuropharmacological Research.: As a potent research chemical, 5-MeO-DMT is pivotal in neuropharmacological studies, particularly those investigating the serotonergic system. Its profound effects on serotonin receptors offer valuable insights into mood regulation and cognitive processes, making it a critical tool for researchers studying psychiatric and neurological disorders (Dakic et al., 2017).
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
The HPLC method was first optimized using a ginsenoside standard mixture and was then applied to a sample of American Ginseng root.