L-027
Lacosamide-13C, D3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])OC[C@@H](NC(C)=O)C(=O)NCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1/i2+1D3
chave InChI
VPPJLAIAVCUEMN-RUXIMPAMSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Lacosamide-¹³C,D₃ in Pharmacokinetic Research: A study employed Lacosamide-¹³C,D₃ in a selective quantification method using UPLC-MS/MS, focusing on its pharmacokinetic profiles in healthy subjects. This research underscores the utility of stable isotope-labeled Lacosamide in assessing drug metabolism and distribution, crucial for optimizing therapeutic dosages and improving drug safety profiles (Bharwad et al., 2020).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)