Key Documents
H-176
Supelco
5-Hydroxyindole-3-acetic acid (5-HIAA) solution
1 mg/mL ( Degassed Methanol w/ 0.1% BHT), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
5-HIAA, 5-Hydroxyindoleacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
191.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
descrição
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL ( Degassed Methanol w/ 0.1% BHT)
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-65 to -96°C
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C