F-026
4-Fluorotropacocaine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
grau
certified reference material
Características
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentração
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1[C@@]2([H])CC[C@]1([H])C[C@@H](OC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)C2.Cl
InChI
1S/C15H18FNO2.ClH/c1-17-12-6-7-13(17)9-14(8-12)19-15(18)10-2-4-11(16)5-3-10;/h2-5,12-14H,6-9H2,1H3;1H/t12-,13+,14?;
chave InChI
HDJWOWRZPURJNT-LIWIJTDLSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)