C-227
Cannabigerivarin (CBGV) solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(CCC)=CC(O)=C1C/C=C(C)/CCC=C(C)C
InChI
1S/C19H28O2/c1-5-7-16-12-18(20)17(19(21)13-16)11-10-15(4)9-6-8-14(2)3/h8,10,12-13,20-21H,5-7,9,11H2,1-4H3/b15-10+
chave InChI
YJYIDZLGVYOPGU-XNTDXEJSSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)