Documentos Principais
C-142
Supelco
Ácido canabigerólico
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
CBGA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H32O4
Número CAS:
Peso molecular:
360.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C22H32O4/c1-5-6-7-11-17-14-19(23)18(21(24)20(17)22(25)26)13-12-16(4)10-8-9-15(2)3/h9,12,14,23-24H,5-8,10-11,13H2,1-4H3,(H,25,26)/b16-12+
chave InChI
SEEZIOZEUUMJME-FOWTUZBSSA-N
Descrição geral
Esta solução certificada de fortificação® é adequada para métodos de teste de CBGA por HPLC/MS, LC/MS ou GC/MS para aplicações em testes da potência ou perfil de impureza de Cannabis, pesquisa farmacêutica e análise forense. Os materiais de referência certificados (CRMs) de canabinoides da Cerilliant são fornecidos em um formato de solução conveniente, quantitativo e isento de DEA nos EUA e com TK#s para clientes canadenses.
O ácido canabigerólico (CBGA) é um dos principais canabinoides que pertence à classe dos compostos terpenofenólicos C21. Um canabinoide não psicoativo, o ácido canabigerólico (CBGA), é o precursor dos canabinoides THCA, CBDA e CBCA em Cannabis. Consta que o ácido canabigerólico tem eficácia no tratamento de câncer e esquizofrenia.
Aplicação
O material de referência certificado (CRM) em solução também pode ser usado da seguinte forma:
  • Multianálise de 11 canabinoides em biomassa e extratos de diferentes variedades de cannabis por um método HPLC-UV, seguindo a Diretriz Tripartite para Validação de Procedimentos Analíticos da Conferência Internacional sobre Harmonização (ICH)
  • Cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) - quantificação baseada em detector de arranjo de diodos (DAD) de oito canabinoides em material vegetal de cannabis
  • Determinação de oito canabinoides em amostras de cânhamo usando cromatografia líquida de alta pressão em fase reversa (HPLC) em combinação com detector de UV
  • Extração de nove canabinoides de amostras de alimentos e bebidas com sementes de cânhamo, óleo e farinha como ingredientes, seguida de sua análise por cromatografia líquida - ionização por eletrospray - espectrometria de massa QTrap-tandem LC/ESI‐QTRAP‐MS/MS
  • Análise baseada em cromatografia gasosa e espectrometria de massa (GC-MS) dos dez principais canabinoides das inflorescências de cânhamo após sua sililação e esterificação para derivatização
  • Combinação de detecção UV e espectrometria de massa em tandem (MS/MS) com cromatografia líquida (LC) para a análise dos principais canabinoides em 13 produtos comerciais diferentes ricos em canabidiol
Características e benefícios
  • Totalmente caracterizado sob a acreditação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Acompanhado de um Certificado de Análise (CoA) abrangente com dados sobre estabilidade, homogeneidade, precisão da concentração, incerteza e rastreabilidade
  • Rigorosamente testado por meio de estudos de estabilidade em tempo real para garantir a precisão e o prazo de validade
  • Preparado gravimetricamente usando balanças de precisão qualificadas para garantir incerteza mínima
  • Selado por chama sob argônio em ampolas para garantir o prazo de validade a longo prazo
  • Oferecido em um formato conveniente, isento de DEA, para melhorar a eficiência do laboratório
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
As the popularity of cannabis-infused products increases, there is a growing need to characterize the type and content of the cannabinoids found in the product. This application demonstrates the ability of the Ascentis Express C18 column to baseline resolve 14 structurally-similar cannabinoids, in under seven minutes, with excellent peak shape.
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; Cannabichromene solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
The cannabinoids found in the Cannabis plant commonly referred to as marijuana, have grown in popularity for treating a variety of ailments from arthritis, glaucoma, and chronic pain to malnutrition, multiple sclerosis, and cancer.
Tetrahydrocannabinolic acid A solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material.
Protocolos
Potency testing in marijuana-infused edibles is an important problem that analytical labs are facing due to the complexity of the involved matrices. Concentration of active ingredients in these edibles can range from a few parts per million to 3.5 parts per thousand. This application demonstrates the extraction and HPLC-UV analysis of the active compounds.
THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; Cannabidiolic acid solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material; Cannabichromene solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; Cannabigerolic acid solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material; Δ9-Tetrahydrocannabinolic acid A (THCA-A)
THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; Cannabidiolic acid solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material; Cannabichromene solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; Cannabigerolic acid solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material; Δ9-Tetrahydrocannabinolic acid A (THCA-A)
As the popularity of cannabis-infused products increases, there is a growing need to characterize the type and content of the cannabinoids found in the product. This application demonstrates the ability of the Ascentis Express C18 column to baseline resolve 14 structurally-similar cannabinoids, in under seven minutes, with excellent peak shape.
Ver tudo