C-006S
Codeine solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Codeine solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1
chave InChI
OROGSEYTTFOCAN-DNJOTXNNSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C-006S-1ML | 4065271055834 |