Documentos Principais
B-055
Supelco
Buspirone-D8 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H23D8N5O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
430.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N3(CCN(CC3)c4ncccn4)C(C(C(C(N1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O)([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C21H31N5O2/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2/i3D2,4D2,10D2,11D2
chave InChI
QWCRAEMEVRGPNT-QGZHXTQCSA-N
Descrição geral
A stable-labeled internal standard suitable for quantification of buspirone in urine, serum, and other biological matrices by LC-MS/MS or GC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis. Buspirone, sold under the trade name Buspar®, is an antidepressant marketed for treatment of generalized anxiety disorder and clinical depression.
Informações legais
Buspar is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb Co.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)