Documentos Principais
A-006
Supelco
6-Acetylmorphine-d3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
6-Acetylmorphine-N-methyl-d3 solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19D3H18NO4
Número CAS:
Peso molecular:
330.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®. SNAP-N-SHOOT®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23C4Oc5c(O)ccc(CC1C2C=C[C@@H]4OC(C)=O)c35
InChI
1S/C19H21NO4/c1-10(21)23-15-6-4-12-13-9-11-3-5-14(22)17-16(11)19(12,18(15)24-17)7-8-20(13)2/h3-6,12-13,15,18,22H,7-9H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1/i2D3
chave InChI
JJGYGPZNTOPXGV-VALGNVEGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of 6-acetylmorphine (6-MAM) levels in GC/MS or LC/MS testing for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, pain prescription monitoring and isotope dilution methods. Also known as 6-monoacetylmorphine, 6-MAM is an active metabolite of heroin and biomaker of heroin usage.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)