A-156
Acryl fentanyl-D5 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Acryl Fentanyl-D₅ Solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 0.5 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentração
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
33710-2ML | 4061826743508 |
07-1238 | 4053252583667 |
H3290-10UG | 4061837753749 |
SAB1100316-200UL | 4061837156786 |
MAB086-156/7-KC | 4053252644443 |
MABF3145-100UG | |
MABF3145-25UG | 4065269802372 |
P0370-100UL | 4061838114525 |
A-156-0.5ML | |
921920-1EA | 4065266625387 |
134040-500ML | 4061838185679 |
134060-500ML | 4061838729804 |
134070-500ML | 4061838729811 |
SAYB06-500ML | 4065269252320 |
SAYB08-500ML | 4065269252344 |
SAYB07-500ML | 4065269252337 |
SAYB02-500ML | 4065269252313 |
SCH-045-100MG | 4061833700662 |
HS120258 | 4061835296606 |
Z743433-3120EA | |
Z743435-3120EA | |
MTCM5420-500EA | 4065271080485 |
Z743436-3120EA | |
Z743432-3120EA | |
Z743434-3120EA |