LM2212
Avanti
C12 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-(dodecanoyl)-sphing-4-enine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM2212-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H59NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(33)28(27-32)31-30(34)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,28-29,32-33H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,34)/b25-23+/t28-,29+/m0/s1
chave InChI
HXFPPRPLRSPNIB-VARSQMIESA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)