999989C
Avanti
18:1 Diether PC
1,2-di-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
Dioctadecenyl PC
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (999989C-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 999989C
concentração
10 mg/mL (999989C-10mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H88NO6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-39-48-42-44(43-51-52(46,47)50-41-38-45(3,4)5)49-40-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,44H,6-19,24-43H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t44-/m1/s1
chave InChI
RBPWQIKZHBYIEY-PXCYNBOKSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to prepare proteoliposomes to investigate the effects of ceramide and ceramide phosphate/ for the determination of phospholipase A activity of lecithin-cholesterol acyltransferase (LCAT) in the ether matrix
- to prepare lipid bilayer membrane to study the influence of glutamic acid residues and pH on the properties of transmembrane helices
- in large unilamellar vesicles (LUVs) to explore the differential interaction of pH (low) insertion peptide (pHLIP) with it by utilizing fluorescence and circular dichroism (CD) spectroscopic approaches
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)