Documentos Principais
880227P
Avanti
DSPE-PEG(5000) Azide
Avanti Research - A Croda Brand 880227P, powder
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (880227P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 880227P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]N=[N+]=[N-])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Descrição geral
DSPE-PEG(5000) Azide, also known as 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-5000], is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880227P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)