880123X
Avanti
DSPE-PEG(5000) Folate
Avanti Research™ - A Croda Brand 880123X
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[folate(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt):methanol (9:1)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (880123X-500ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880123X
concentração
0.5 mg/mL (880123X-500ug)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CC[C@H](NC(C1=CC=C(NCC(C=N2)=NC3=C2N=C(N)NC3=O)C=C1)=O)C([O-])=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- in preparation of folate functionalized nanoparticles (NPs)
- in synthesis of BTPEPBI-containing nanoparticles
- in preparation of paclitaxel loaded folate modified lipid-shell and polymer-core nanoparticles (FLPNPs)
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)