Documentos Principais
870702P
Avanti
02:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870702P, powder
Sinônimo(s):
acetoyl Coenzyme A (sodium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H35N7Na3O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
875.52
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (870702P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870702P
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
coenzymes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(C)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[Na+].[Na+].[Na+]
chave InChI
CRTIJMBXIFKWCA-JHJDYNLLSA-K
Descrição geral
This product is 90-95% pure 02:0 Coenzyme A with 5~10% free Coenzyme A.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Acetyl-CoA is an essential cofactor and carrier of acyl groups in enzymatic acetyl transfer reactions during protein post-translation. Oxidative decarboxylation of pyruvate yields acetyl CoA. It is also produced by condensation of acetate and thiol catalysed by acetyl CoA synthase. Oxidation of acetyl CoA in tricarboxylic acid cycle is associated with energy production.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870702P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Epigenetic Cancer Therapy, 404-404 (2015)