Documentos Principais
870611P
Avanti
POBPC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-(4’-oxo-butanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H54NO9P
Peso molecular:
579.70
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870611P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)