Documentos Principais
870244C
Avanti
18:1 Glutaryl PE-alendronate
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(glutaryl alendronate) (sodium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C50H92N2Na3O17P3
Número CAS:
Peso molecular:
1155.16
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
forma
chloroform solution
embalagem
pkg of 1x1 mg (870244C-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL in chloroform
tipo de lipídio
headgroup modified lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870244C-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3