Documentos Principais
870131P
Avanti
16:0 Azidoethyl SM (d18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-palmitoyl sphingomylin (N’-azidoethyl)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H80N5O6P
Número CAS:
Peso molecular:
758.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
pkg of 1 x 1mg (870131P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)