Documentos Principais
860960P
Avanti
Trifunctional Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-diethylaminocoumarinacarbonyl photoclick sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H48N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
608.77
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 250 μg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](NC(OCC(C(C=CC(N(CC)CC)=C1)=C1O2)=CC2=O)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCC3(N=N3)CCCC#C
InChI
1S/C34H48N4O6/c1-4-7-15-20-34(36-37-34)21-16-13-11-9-8-10-12-14-17-30(40)29(24-39)35-33(42)43-25-26-22-32(41)44-31-23-27(18-19-28(26)31)38(5-2)6-3/h1,14,17-19,22-23,29-30,39-40H,5-13,15-16,20-21,24-25H2,2-3H3,(H,35,42)/b17-14+/t29-,30+/m0/s1
chave InChI
XGEVBRHIOWYXNV-LCPLFNQWSA-N
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860960P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860960P-250UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)