860821P
Avanti
22:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860821P, powder
Sinônimo(s):
N-(2′-(R)-hydroxybehenoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860821P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860821P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
chave InChI
FCCZDEAAQZWMGI-ZAKDXXNHSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)