Documentos Principais
860731P
Avanti
C16 Galactosyl (B) Dihydroceramide (d18:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860731P), powder
Sinônimo(s):
D-galactosyl-ß -1,1′ N-palmitoyl- D-erythro-sphinganine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H79NO8
Número CAS:
Peso molecular:
702.06
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
1 ea of 5 mg (860731P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand (860731P)
tipo de lipídio
deuterated lipids
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C40H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(43)33(32-48-40-39(47)38(46)37(45)35(31-42)49-40)41-36(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33-35,37-40,42-43,45-47H,3-32H2,1-2H3,(H,41,44)/t33-,34+,35+,37-,38-,39+,40+/m0/s1
chave InChI
BLGKYYVFGMKTEZ-VEZWYSRTSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)