860650P
Avanti
C24:1 Ceramide (d17:1/24:1(15Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860650P, powder
Sinônimo(s):
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860650P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860650P
tipo de lipídio
sphingolipids
deuterated lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-41(45)42-39(38-43)40(44)36-34-32-30-28-26-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34,36,39-40,43-44H,3-16,19-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,42,45)/b18-17-,36-34+/t39-,40+/m0/s1
chave InChI
YTXGSYSKVFVWFG-AHTJCSRDSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)