860599C
Avanti
C18:1 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860599C
Sinônimo(s):
N-oleoyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (860599C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860599C
concentração
1 mg/mL (860599C-1mg)
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
chave InChI
OLFFCEGYMCQDKZ-CFRDMXQMSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)