860587C
Avanti
18:1 SM (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860587C
Sinônimo(s):
N-oleoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (860587C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860587C
concentração
5 mg/mL (860587C-5mg)
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C41H81N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-41(45)42-39(38-49-50(46,47)48-37-36-43(3,4)5)40(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,32,34,39-40,44H,6-19,22-31,33,35-38H2,1-5H3,(H-,42,45,46,47)/b21-20-,34-32+/t39-,40+/m0/s1
chave InChI
NBEADXWAAWCCDG-QDDWGVBQSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)