Documentos Principais
850861P
Avanti
16:0-18:2 PC-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-linoleoyl(d5)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H75D5NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
763.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (850861P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Lipidomics
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)