Documentos Principais
850811C
Avanti
16:0-22:6 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-d9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C46H71D9NO8P
Peso molecular:
815.16
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.75
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
embalagem
pkg of (pkg of 1 x 1mg (850810C-1MG))
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850811C-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)