850697C
Avanti
06:0 PE
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinônimo(s):
PE(6:0/6:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850697C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850697C
concentração
10 mg/mL (850697C-25mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O
Descrição geral
Aplicação
- as a substrate for glycerophosphoethanolamine ethanolaminephosphodiesterase (GPE-EP) in specificity studies as a phosphoethanolamine (PE) standard in liquid chromatographic analysis of milk phospholipids
- as a phospholipid substrate to study the kinetic parameters for the glucose transporter type 4 (Glu4) mutants
- as calibration standard in hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) and ion mobility (IM)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)