Documentos Principais
850561P
Avanti
Popular Detergent Kit
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Detergent Evaluation Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
The Popular Detergent Kit is designed to allow for the convenient evaluation of 6 unique detergent reagents for their ability to influence membrane protein solubilization, purification, and stabilization during crystal growth. This kit provides a great starting point for determining which detergent or which class of detergent will work best for a particular membrane protein.
Embalagem
20ML Clear Glass Screw Cap Vial for each component (850561P-1EA)
Package contains 1G of each: n-octyl-β-D-glucopyranoside, MAPCHO-12, GDN, MEGA-9, n-dodecyl- β-D-maltoside (DDM), CHAPS
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)