850446C
Avanti
14:0-18:0 PC
1-myristoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
1-tetradecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; MSPC; PC(14:0/18:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850446C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850446C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850446C
concentração
10 mg/mL (850446C-25mg)
25 mg/mL (850446C-200mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1
chave InChI
TYAQXZHDAGZOEO-KXQOOQHDSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in lipid bilayers to study its miscibility with d-erythro-N-palmitoyl-sphingomyelin (16:0-SM) using differential scanning calorimetry (DSC)
- as an asymmetrical lipid in liposomes to study the impact of bilayer area and lipid geometry on the design of liposomes as liposomal solubilizing agents
- to prepare a low temperature-sensitive liposome encapsulating thrombolytics to assess thrombolytic activity following hyperthermia
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)