850395C
Avanti
18:3 (Cis) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 850395C
Sinônimo(s):
1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850395C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850395C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850395C
concentração
10 mg/mL (850395C-25mg)
25 mg/mL (850395C-200mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- might be used in aqueous lipid-trehalose formulations to assess the long-term storage stability of lyophilized liposomes
- might be used in phospholipid monolayer to study the instability of unsaturated phospholipids at specified conditions
- has been used in aqueous sugar formulations or liposome formulations to characterize its degradation during lyophilization
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)