850374P
Avanti
18:1 (Δ6-Cis) PC
1,2-dipetroselenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
1,2-dipetroselinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:1(6Z)/18:1(6Z))
About This Item
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 2 × 100 mg (850374P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850374P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850374P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCC/C=C\CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCC/C=C\CCCCCCCCCCC)=O)=O
chave InChI
KLJBLQFSKZACGJ-MMKOEKFTSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to generate sn-1 C18:1(Δ6-cis)- lysophosphatidylcholine (LPC) and sn-1 C18:1(Δ9-cis)-LPC standards for structural characterization of lysophosphatidylcholine (LPC) species by tandem electrospray ionization-linear ion trap-mass spectrometry (ESI-LIT-MS)
- to study the effect on α-secretase activity in SH-SY5Y membranes
- in liposome to study the effect of its acyl chain length and bond saturation on pore formation
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)