850350C
Avanti
15:0 PC
1,2-dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
PC(15:0/15:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850350C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850350C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850350C
concentração
10 mg/mL (850350C-25mg)
25 mg/mL (850350C-200mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3/p+1
chave InChI
LJARBVLDSOWRJT-UHFFFAOYSA-O
Descrição geral
Aplicação
- as a component in fluidizing lipid bilayers to study the role of membrane fluidity in mediating membrane sensitivity to small hydrophobic peptides or haptoglobin-related protein (SHP-1)
- to prepare giant unilamellar lipid vesicles (GUVs)
- to construct supported phospholipid bilayers to study the gel-fluid phase transition behavior using in situ, temperature-dependent atomic force microscopy
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3