850337P
Avanti
MAPCHO™-16
n-hexadecylphosphocholine, powder
Sinônimo(s):
HPC; Fos-Choline-16; FOS16; FC-16; Miltefosine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850337P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850337P-5g)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850337P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H46NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-25-27(23,24)26-21-19-22(2,3)4/h5-21H2,1-4H3
chave InChI
PQLXHQMOHUQAKB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)